Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’IF160
Étalonnage en usine Memmert pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ IF160D00126
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Pour trois valeurs de température : 37°C, 52°C et 70°C
Spécification
Incubateur IF160 | |
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard | |
Certificat pour 3 températures |