Learn More
Memmert™ Certificat de calibrage d’usine pour 3 valeurs de températures (37/52/70°C), pour Un160Pa
Le certificat de calibrage Memmert™ avec un seul point de mesure est valable pour trois valeurs de température.
Marque: Memmert™ UN160paD00126
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Certificat de calibrage d’usine pour 3 valeurs de température : +37°C, +52°C, +70°C
- Certificat de calibrage d’usine standard (point de mesure au centre de la chambre) à +80°C
Spécification
Point de mesure au centre de la chambre | |
Certificat d’étalonnage des travaux standard | |
37°C, 52°C, 70°C | |
Certificat pour 3 valeurs de température |