Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité Fahrenheit™
Code produit. 15709827
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15709827
Marque: 3M™ 7000062783
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont dotées d’une monture en cristal souple avec une large zone de support tout autour du visage pour améliorer le confort.
  • Lunettes-masques à monture en cristal souple avec une large zone de support tout autour du visage pour améliorer le confort
  • Canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir la branche des montures de correction
  • Le modèle s’adapte bien aux lunettes de correction
  • Bandeau en néoprène spécial pour une bonne résistance chimique et un nettoyage facile
  • Spécialement conçues pour transporter des languettes détachables
  • Une bande de rechange est incluse
  • Revêtement anti-buée pour réduire l’apparition de buée des verres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunette-masque
À utiliser avec (application) Construction, industrie alimentaire
Matériau du bandeau Néoprène
Nb par paquet 10/boîte
Détails de ventilation Ventilation indirecte
Matériau PVC
Lens Material Acétate
Frame Type Soft Frame