Learn More
Falcon™ Boîtes de Pétri bactériologiques avec couvercle
En PS transparent pour sa grande transparence optique. Les boîtes de Petri bactériologiques Corning™ Falcon™ ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence des cellules, dans les applications où cette adhérence n’est pas souhaitée. La surface est hydrophobe.
Marque: Falcon™ 351029
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.63800kg
Description
Les boîtes de Petri bactériologiques Corning Falcon ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence des cellules, dans les applications où cette adhérence n’est pas souhaitée. En PS transparent pour sa grande transparence optique. La surface est hydrophobe.
- Fabrication durable permettant de manipuler la boîte de façon stable
- PS vierge transparent pour une clarté optique
- Stérile
- Dimensions indiquées (diamètre x hauteur)
Spécification
56,5 cm2 | |
Polystyrène | |
Non traitée | |
500/carton | |
15 mm |
Oui | |
Stérile | |
Boîte de Petri pour culture cellulaire | |
20 / boîte | |
100 mm |