Learn More
Falcon™ Filtres en PTFE hydrophobe pour contrôleur de pipettes
Tous les produits Corning Produits
Code nomenclature Nacres: NB.05
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
5 pièces
Description
Des filtres supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires standard. Les filtres, le support de pipette et l’embout nasal sont autoclavables.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Label Energy Star
- Énergie renouvelable
- Certifications et labels de qualité
Specifications
Specifications
| Matériau | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Type | Pipette sérologique |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec un contrôleur de pipette |
| Quantité | 5/boîte |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
-
Plusieurs fabricants
Test et analyse des eaux usées
Économisez sur les produits essentiels pour les tests et la gestion de l’analyse des eaux usées. Découvrez nos meilleures offres et optimisez vos processus de test. Code promo : 24145Code promotionnel: 24145Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Science alimentaire : Transformation, test et analyse
Explorez des solutions avancées pour la transformation, les tests et l’analyse des aliments. Code promo: 24137Code promotionnel: 24137Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 60%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Filtres en PTFE hydrophobe pour contrôleur de pipettes >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction