Learn More
Falcon™ Couvercle Vacutainer
Pour les récipients pour échantillons stériles
Marque: Falcon™ 354017
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.69000kg
Description
Couvercle pour récipients d’échantillons stériles Falcon™. À utiliser avec des récipients de taille 4,5 oz ou 8 oz (n° de cat. 354013, 354014, 354015 et 354020). Stérile, 20/sachet, 500/boîteSpécification
Polypropylène | |
500/carton | |
Conteneurs d’échantillons de 4,5 ou 8 oz |
20/Bte | |
Oui |