Learn More
Invitrogen™ FAM3D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 17117643
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
17117643 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17117643 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5109709
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: RSYMSFSMKT IRLPRWLAAS PTKEIQVKKY KCGLIKPCPA NYFAFKICSG AANVVGPTMC FEDRMIMSPV KNNVGRGLNI ALVNGTTGAV LGQKAFDMYS GDVMHLVKFL KEIPGGALVL VASYDDPGTK MNDESRKLFS DLGSSYAKQL GFRDSWVFIG AKDLRGKSPF EQFLKNSPDT N.
FAM3D (FAM3 Metabolism Regulating Signaling Molecule D) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FAM3D include Deafness, Autosomal Recessive 17 and Scheuermann Disease. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytokine activity. An important paralog of this gene is FAM3C. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène FAM3D
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1.11 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Expression Fam3d
Numéro d’ordre du gène P97805, Q96BQ1
Alias de gène 2310076N21Rik; AV067083; cytokine-like protein EF-7; EF7; EF-7; Fam3d; family with sequence similarity 3 member D; family with sequence similarity 3, member D; Oit1; oncoprotein induced transcript 1; oncoprotein induced transcript 1 homolog; oncoprotein-induced protein 1; Protein EF-7; protein FAM3D; UNQ567/PRO1130
Symboles de gène(s) Fam3d, Oit1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein (or fragment).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131177, 18300, 289949
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.