Learn More
FAM55B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16845885 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16845885 20 μL 20µL
16835885 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16845885 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 278771AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène FAM55B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.4 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression NXPE2
Numéro d’ordre du gène Q96DL1
Alias de gène FAM55B, FAM55B Ens
Symboles de gène(s) NXPE2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FAM55B Fusion Protein Ag27351
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 120406
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG