Learn More
Hellma™ Cuvette ultra micro quartz 10mm, 8.5mm 50μL
Marque: Hellma™ 105-203-1085-40
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Ultra-micro Cell Cuvette | |
Far UV Quartz | |
10 mm |
0.05 mL | |
1Each | |
200 to 2500 nm |