Learn More
Testo™ Sonde de surface à action rapide
Marque:  Testo™ 0602 0993
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 10721794
  • 169.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide
• Thermocouple coudé 90° ultra-rapide, câble PVC 1,5 m
• Sonde aluminium avec bande de thermocouple à ressort utilisable sur surface non planes
Spécification
Spécification
Sonde de surface à action rapide, arbre de sonde d’un dia. de 5 x 80 mm de longueur, pointe de l’arbre de sonde d’un dia. de 12 x 50 mm de longueur, câble de 1,2 mm de longueur, plage de mesure de –60 à 300°C, 3 s Temps de réponse, pour la détection des ponts thermiques dans les murs
Détection de ponts thermiques dans les parois
-60°C à +300°C
EN 60584-2
3 s
80 mm