Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Les flacons sont en verre borosilicaté très solides pour résister à une chaleur élevée et à un vide important
- Se compose d’un bouchon en caoutchouc, d’un fond en verre et de papier filtre
- Bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurant une étanchéité fiable sous vide
- La couleur ambrée protège les échantillons sensibles à la lumière
- Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
- Ouvertures larges pour un chargement et un nettoyage aisés
- Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
- Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
- Disponibles au format 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
- Bouchons, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Specifications
Specifications
Couleur | Ambré |
Description | Couleur : Ambré |
Diamètre (impériale) externe | 4,4 in |
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon | 1,9 cm |
Capacité (métrique) | 750 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Flask Kit |
Jetable | Reusable |
Mouth Style | Large |
Forme du fond | Plat |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction