missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FASTKD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13299858
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13299858 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13299858 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521872

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

As a member of the FASTKD family, FASTKD1 localizes to the mitochondria to modulate their energy balance, especially under conditions of stress. Though ubiquitously expressed in all tissues, FASTKD1 appears more abundantly in skeletal muscle, heart muscle, and other tissues enriched in mitochondria. FASTKD1 has been validated as an RNA-binding protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FASTKD1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.77 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression FASTKD1
Numéro d’ordre du gène Q53R41
Alias de gène 5330408N05Rik; FAST kinase domain-containing protein 1; FAST kinase domain-containing protein 1, mitochondrial; FAST kinase domains 1; Fastkd1; KIAA1800; mKIAA1800; RGD1563531
Symboles de gène(s) FASTKD1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human FASTKD1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79675
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.