missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FBXO34 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13242489
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13242489 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13242489 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA525598

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.

Members of the F-box protein family, such as FBXO34, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FBXO34
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.27 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression Fbxo34
Numéro d’ordre du gène Q9NWN3
Alias de gène 2900057B08Rik; 5830426G16Rik; CGI-301; F-box only protein 34; F-box protein 34; Fbx34; FBXO34; LOW QUALITY PROTEIN: F-box only protein 34; protein CGI-301
Symboles de gène(s) Fbxo34
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 600-629 amino acids from the C-terminal region of human FBXO34.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100755456, 55030
Espèces cibles Hamster, Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.