missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FDXR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16814824 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16814824 20 μL 20µL
16804824 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16814824 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 155841AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Ferredoxin reductase is a ubiquitous flavoenzyme, containing noncovalently bound FAD as a prosthetic group (1). It plays a role in delivering NADPH or low potential one-electron donors such as ferredoxin and flavodoxin to redox-based metabolisms in plastids, mitochondria and bacteria (2). In mammals, ferredoxin reductase is loosely associated with the inner mitochondrial membrane and receives electrons from NADPH. These electrons are transferred to ferredoxin which shuttles electrons to cytochrome P450 in the adrenal cortex mitochondrial steroid hydroxylation systems (3).

Spécification

Antigène FDXR
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression FDXR
Numéro d’ordre du gène P22570, P56522, Q61578
Alias de gène Adrenodoxin reductase, ADXR, Aerredoxin Reductase, AR, FDXR, Ferredoxin NADP(+) reductase
Symboles de gène(s) Fdxr
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FDXR Fusion Protein Ag7145
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14149, 2232, 79122
Espèces cibles Mouse, Human, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.