Learn More
Réactif II de Fehling pour sucres, pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
4 pièces
500mL
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fehling’s reagent II for sugars |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Numéro MDL | MFCD00012467 |
| Numéro UN | UN1824 |
| Densité | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
| Quantité | 1,5 l |