Learn More
Réactif II de Fehling pour sucres, pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin, Honeywell Fluka™
Code produit. 15665040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
4 pièces
500mL
6 pièces
Code produit. 15665040
Marque: Honeywell-Fluka 3601930L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Numéro MDL MFCD00012467
Numéro UN UN1824
Densité 1.23-1.25g/mL at 20°C
Quantité 30 l