Learn More
Solution de Fehling nº 2, To Lane and Eynon Modification, Fisher Chemical
Code produit. 10111480 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10111480
Marque: Fisher Chemical J/3920/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
Numéro MDL 65391
Spécification
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fehling's solution No. 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.