Learn More
Buerkle™ Accouplements à fermeture rapide DN 3,2 mm, pièces femelles, pour montage sur plaque avec embout
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l‘air comprimé et du vide. Ils sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d‘appareils, de récipients etc.Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile.
34.85€ - 38.25€
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17250684
|
Buerkle™
8743-1102 |
3,2 mm de diamètre x 42 mm |
34.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17260684
|
Buerkle™
8743-2001 |
1,6 mm de diamètre x 36 m |
38.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17270684
|
Buerkle™
8743-2004 |
6,4 mm de diamètre x 47 mm |
36.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l’air comprimé et du vide. Les accouplements à fermeture rapide sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d’appareils, de récipients etc. Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile (utilisation d’une seule main) et un design esthétique caractérisent les accouplements à fermeture rapide. Ils respectent les exigences les plus élevées.
Les accouplements sont disponibles en deux matériaux différents : POM (polyoxyméthylène) et PP (polypropylène). Les accouplements à fermeture rapide sont disponibles avec embouts, vissages, raccords filetés ou en tant que pièce pour les tableaux de commande, avec ou sans blocage par vanne.
Le joint d’étanchéité torique garantit l’étanchéité des accouplements à fermeture rapide. Dans une même classe de débit, tous les accouplements (pièce femelle) et les tétons (pièce mâle) peuvent être emboîtés.
- Ressort / verrouillage : Acier inoxydable V4A
POM
- Joint d’étanchéité (standard) : Buna-N
- Pression de service à 20°C : du vide à 10 bar
- Température de service : -40°C à +80 °C
PP:
- Joint d’étanchéité (Standard) : EPDM
- Pression de service à 20°C : jusqu’à 8 bar
- Température de service : 0 °C à +110 °C
Utilisation
- Les accouplements sont simplement emboîtés, ils s’encliquètent automatiquement et ouvrent les vannes.
- Lors du désaccouplement (utilisation d’une seule main) les vannes se ferment automatiquement. Toute fuite est exclue.