Learn More
Buerkle™ Accouplements à fermeture rapide DN 3,2 mm, pièces femelles, pour montage sur plaque avec embout
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l‘air comprimé et du vide. Ils sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d‘appareils, de récipients etc.Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile.
Marque: Buerkle™ 8743-2001
34.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.00750kg
Description
- Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide.
- Idéales pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
- Disponible en deux matériaux différents : POM (polyoxyméthylène) et PP (polypropylène).
- Disponible avec un embout pour tuyau, un joint à vis pour tuyau, un connecteur fileté ou en tant que composant intégré pour les panneaux de commande, avec ou sans soupape d’arrêt
- Joint torique sécurisé pour garantir l'étanchéité du joint.
- Tous les coupleurs (connecteurs femelles) et raccords (connecteurs mâles) appartenant à la même plage de débit sont interconnectés.
- Ressort de blocage Acier inox V4A
Spécification
Coupleur rapide | |
1,6 mm | |
36 mm | |
0°C | |
DN 3,2 mm | |
8 bars à 20°C |
avec vanne | |
PP | |
Tuyau 1,6 mm | |
1,6 mm de diamètre x 36 m | |
connecteur femelle, embout de tuyau | |
110°C |