Learn More
Fenbuconazole, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenbuconazole |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 114369-43-6 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 126.5°C |
| Synonyme | rac-(2R)-4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 335.8 |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Étalon analytique |