Learn More
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μL)
Coupez aux sites ACTGG(1/-1)^ avec l’enzyme de restriction BseNI (BsrI), qui fonctionne de manière optimale à 65°C dans le tampon B (isoschizomères : Bse1I, BsrI, BsrSI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0881
54.88 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...A C T G G N▵...3'
3'...T G A C▵C N ...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon B 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 65°C
- Pour assurer une digestion plus efficace, exécutez la réaction de clivage sous huile de paraffine
Tampon de stockage :
- BseNI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec BseNI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
- EcoKI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
- EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité inférieure à 10 %.
Spécification
10 U/μl | |
BseNI (BsrI) | |
Oui | |
Oui | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X B | |
65°C | |
1000 U | |
Clonage transparent |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.