Learn More
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μL)
Coupez aux sites ACTGG(1/-1)^ avec l’enzyme de restriction BseNI (BsrI), qui fonctionne de manière optimale à 65°C dans le tampon B (isoschizomères : Bse1I, BsrI, BsrSI).
Marque:  Thermo Scientific™ ER0882
224.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10324380
  • 350.00€ / 5000 unités
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’...A C T G G N▵...3’
3’...T G A C▵C N ...5’
Conditions pour une activité de 100 % :
  • Tampon 1X B : 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2 et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 65°C
  • Pour assurer une digestion plus efficace, effectuez la réaction de clivage sous huile de paraffine.
Tampon de stockage :
  • BseNI est fourni en : 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
Ligature et clivage :
  • Après une surdigestion 50 fois supérieure avec BseNI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés.
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet.
  • EcoKI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé.
  • EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé.
Remarque :
L’incubation à 37°C se traduit par une activité inférieure à 10 %.
Spécification
Spécification
10 U/μl
65°C
5000 U
BseNI (BsrI)
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.