Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
50.75€ - 1296.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Faible |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
Vitesse de réaction | Standard |
Gamme de produits | DreamTaq™ |
Fidélité (par rapport à Taq) | 1 X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15282086
|
Thermo Scientific™
EP0705 |
4 000 réactions de 250 μl |
694.00€
5000 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10160790
|
Thermo Scientific™
EP0702 |
500 U (5 U/μl) |
98.25€
500 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10679320
|
Thermo Scientific™
EP0704 |
20 x 500 U (5 U/μl) |
1296.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11883813
|
Thermo Scientific™
EP0703 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
408.00€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10559120
|
Thermo Scientific™
EP0701 |
200 unités |
50.75€
200 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15727496
|
Thermo Scientific™
EP0702 |
500 U (5 U/μl) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15737496
|
Thermo Scientific™
EP0703 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq optimisé, le MgCl2 et les dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
- Amplification robuste avec une optimisation minimale
- Rendements élevés des produits de PCR
- Sensibilité plus élevée en comparaison avec l’ADN polymérase Taq classique
- Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
- Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Spécification
Faible | |
Standard | |
1 X | |
3’-A |
ADN polymérase DreamTaq | |
DreamTaq™ | |
Non | |
Autonome |
Dans certains pays, l’utilisation de ce produit est protégée par des brevets. Dans ces pays, l’achat de ce produit est soumis à l’obtention d’une licence limitée et non transférable, qui autorise uniquement l’acheteur à utiliser cette quantité de produit pour ses propres recherches internes.
Ce produit est sous licence en vertu d'un ou de plusieurs brevets américains n° 5,500,363 et 5,352,778 ou de brevets étrangers correspondants. Ce produit est sous licence en vertu du brevet américain n° 5,436,149 ou des brevets étrangers correspondants détenus par Takara Bio, Inc.
Brevet en instance.