Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb, prête à l’emploi
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose.
66.25€ - 166.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
Type de produit | Échelle d’ADN |
Prêt à charger | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10809360
|
Thermo Scientific™
SM0314 |
100 applic. |
66.25€
50µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11571595
|
Thermo Scientific™
SM0313 |
500 applic. |
166.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb, prête à l’emploi, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’un large éventail d’ADN double brin sur des gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb, prête à l’emploi, est prémélangée avec un colorant de charge d’ADN 6X pour une charge directe sur le gel.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Peut être directement chargée ; stable à température ambiante pendant 6 mois
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
6X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G | |
Oui | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
250 bp à 10000 bp | |
Emballage durable |
Ce produit ou son utilisation est couvert(e) par au moins une revendication de brevet américain n° 5,834,201, 6,680,378, et/ou 7,132,520, appartenant à Invitrogen Corporation. L’achat de ce produit confère à l’acheteur le droit non cessible d’utiliser la quantité de produit achetée pour mener des travaux de recherche en interne. L’acheteur ne peut utiliser ce produit ou des matériaux fabriqués à l’aide de ce produit à des fins commerciales. Les fins commerciales désignent toute activité liée à une contrepartie et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les activités suivantes : (1) l’utilisation du produit pour la fabrication ; (2) l’utilisation du produit pour fournir un service, des informations ou des données ; (3) l’utilisation du produit à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou prophylactiques ; ou (4) la revente du produit, que le produit soit revendu ou non pour une utilisation à des fins de recherche. Pour de plus amples informations concernant l’acquisition de licences sur les brevets ci-dessus, veuillez contacter le Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, États-Unis.