Learn More
Thermo Scientific™ LguI (SapI) (5 U/μl)
L’enzyme de restriction LguI (SapI) reconnaît les sites GCTCTTC(1/4)^ et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BspQI, PciSI, SapI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1932
330.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21978" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Additional Details : Poids : 0.00850kg
Description
ADN Lambda digéré avec LguI (Sapl), 0,7 % d’agarose, 10 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5’...G C T C T T C (N)1▵...3’
3’...C G A G A A G (N)4▵...5’
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon Tango™ 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- LguI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
- v
- CpG : possibilité de chevauchement —aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Une faible concentration en sels, une forte concentration en glycérol (> 5 %), un pH > 8,0 ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
Specifications
5 U/µl | |
LguI (SapI) | |
Oui | |
Oui | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X Tango | |
37°C | |
500 U | |
Clonage transparent |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.