Learn More
Maxima Mélange maître Maxima SYBR Green pour qPCR (2X), avec un flacon ROX distinct
Solution prête à l’emploi optimisée pour la qPCR et la RT-qPCR en 2 étapes.
Marque: Thermo Scientific™ K0252
998.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21881" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 2.44490kg
Description
Les master mixes incluent de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces. Le colorant intercalant SYBR Green de type I permet de détecter et d’analyser l’ADN sans utiliser de sondes spécifiques à la séquence.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). Le recours aux mélanges maîtres Maxima SYBR Green pour qPCR dans la PCR en temps réel assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc. Les mélanges maîtres Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
- Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
- Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
- Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
- Reproductibilité et confort : master mix 2X prêt à l’emploi
Spécification
Contains: • 10 x 1.25 mL Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1000 x 25 μL reactions. • 250 μL ROX solution, 50 μM • 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Tube | |
qPCR | |
Étalon | |
Maxima | |
1000 réactions à 25 μl | |
2X | |
ADN, ADNdb |
SYBR | |
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1000 réactions | |
10 x 1,25 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.