Learn More
Thermo Scientific™ SgsI (AscI) (10 U/μl)
L’enzyme de restriction SgsI (AscI)) reconnaît les sites GG^CGCGCC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : AscI, PalAI).
Marque: Thermo Scientific™ ER1892
145.92 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Description
ADN lambda digéré avec SgsI (AscI), 0,7 % d'agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
SgsI (AscI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Tango | |
37°C | |
1500 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.