Learn More
Solution de chlorure ferrique R1, Pharmocopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| CAS | 74738-17-3 |
| Quantité | 1000 mL |
| Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1037801 |
| Formule moléculaire | C11H6Cl2N2 |
| Synonyme | fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| Clé InChI | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| Nom IUPAC | 4-(2,3-dichlorophényl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.083 |
| CID PubChem | 91724 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferric chloride solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1037801. (RP 080)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .