missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ferritin Light Chain Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | Ferritin Light Chain |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 8E1E7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 0.05% sodium azide |
| Expression | FTL |
| Numéro d’ordre du gène | P02792 |
| Alias de gène | ferritin L subunit; Ferritin L subunit 1; ferritin L-chain; ferritin light chain; Ferritin light chain 1; ferritin light polypeptide-like 3; ferritin, light polypeptide; fril; Ftl; Ftl1; Ftl-1; L-ferritin; LFTD; NBIA3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
