Learn More
Solution d’indicateur de ferroïne, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferroin indicator solution |
| Quantité | 100 mL |
| Formule linéaire | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| Numéro UN | UN3082 |
| Nom IUPAC | fer(2+);1,10-phénanthroline;sulfate |
| Poids de la formule | 692.52g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferroin indicator solution
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate