Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, Australia
Sérums standard pour lignées cellulaires robustes
Brand: Gibco™ A3161001
Code nomenclature Nacres: NA.71
Additional Details : Poids : 0.04540kg
Description
Si vous faites partie des plus de 80 % des chercheurs qui aliquotent leur SVF dans des tubes coniques de 50 ml, votre vie est sur le point de s’améliorer. Le transfert de votre SVF vous empêche d’économiser du temps et de contrôler les risques de contamination ainsi que la constance des volumes. Il revient également cher en matière de matériaux.La nouvelle conception du flacon de SVF de 50 ml Gibco™ One Shot™ élimine le besoin d’aliquote et le risque de variabilité associé à celle-ci. Il améliore ainsi la constance de vos résultats.
Caractéristiques du produit :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations nécessaires
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Order Info
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Specifications
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fœtal | |
Australie | |
One Shot | |
50 ml | |
Stériles | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
Qualifié | |
Congelé |
Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, Australie | |
Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
≤5 UE/ml | |
≤ 30 mg/dl | |
One Shot™ |