Learn More
Chemsplash Masque FFP2 avec valve
Code produit 30058359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’aérosol:
N - No resistente al aceite
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’aérosol Conditionnement
30058359 N - No resistente al aceite 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058359 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 3672
Expédition estimée: 18-12-2026
Le masque FFP2 à valve possède une efficacité de filtration élevée. Il est doté de sangles de tête élastiques et réglables.
Chemsplash Masque coquille à valve FFP2 3672
  • Capacité de filtration élevée
  • Masque respiratoire avec valve d'expiration jaune
  • La soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud.
  • Sangles de tête élastiques tissées et réglables
  • Pince-nez ajustable avec mousse intérieure douce pour le nez
  • Protège contre les particules solides et liquides faiblement toxiques
  • Aucune déficience visuelle et élocution sans problème
  • Sans latex ni graphène
Description : Le Chemsplash Le 3672 est un masque FFP2 à valve, de couleur jaune pour une utilisation facile. Le tissu du masque possède une efficacité de filtration élevée. Il est doté de sangles de tête élastiques tissées et réglables, ainsi que d'une bande rembourrée douce placée à l'intérieur et ajustable pour un excellent maintien sur le nez. Ce masque offre une protection fiable contre les particules solides et liquides faiblement toxiques tout en garantissant une vision sans altération et une élocution sans problème. Il est sans latex ni graphène pour plus de sécurité et de confort.
Spécification
Type d’aérosol N - No resistente al aceite
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui