Learn More
Chemsplash Masque FFP2 pliable à plat en forme de coquille
Description
Chemsplash Masque FFP2 à valve 3508, pliable à plat en forme de coquille
- Capacité de filtration élevée
- Masque respiratoire avec valve d'expiration jaune
- La soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud.
- Pince-nez ajustable avec intérieur rembourré pour plus de confort
- Sangles de tête élastiques tissées et réglables
- Conception ultra-plate pliable, structure 3D et grande surface de filtration
- Réussir le test de colmatage facultatif à la dolomite (D)
- Emballé individuellement pour des raisons d'hygiène
- Protège contre les particules solides et liquides faiblement toxiques
- Sans latex ni graphène
Description : Le Chemsplash Le 3508 est un masque FFP2 à valve pliable en forme de coupe, doté d'une conception super pliable, d'une structure 3D et d'une grande surface de filtration. Il est de couleur jaune pour faciliter son utilisation. Le tissu du masque offre une filtration haute performance et réussit le test d'encrassement à la dolomite (en option). Une barrette nasale ajustable et rembourrée assure un maintien optimal, tandis que les sangles élastiques tissées et réglables garantissent un port sûr et confortable. Ce masque protège contre les particules solides et liquides faiblement toxiques et est sans latex ni graphène. Il est emballé individuellement pour des raisons d'hygiène.
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | N - No resistente al aceite |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Dimensions | Taille unique |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |