Learn More
Chemsplash Masque FFP2 pliable à plat avec valve
Description
Chemsplash Masque pliable à valve FFP2 3673
- Capacité de filtration élevée
- Masque respiratoire avec valve d'expiration jaune
- La soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud.
- Sangles de tête élastiques tissées et réglables
- Pince-nez ajustable avec mousse intérieure douce pour le nez
- Pliés au format de poche et emballés individuellement pour plus d'hygiène.
- Protège contre les particules solides et liquides faiblement toxiques
- Aucune déficience visuelle et élocution sans problème
- Sans latex ni graphène
Description : Le Chemsplash Le 3673 est un masque FFP2 pliable à valve qui est livré avec une valve d'expiration pour réduire l'accumulation d'air chaud. Ce masque, de couleur jaune pour une identification facile, est fabriqué en tissu à haute filtration et protège contre les particules solides et liquides faiblement toxiques. Une bande rembourrée et souple se trouve à l'intérieur, réglable pour assurer un excellent maintien sur le nez. Le masque est plié pour tenir dans une poche et emballé individuellement pour des raisons d'hygiène. Il offre un grand confort et garantit l'absence de troubles de la vision ou de difficultés d'élocution. De plus, il est sans latex et sans graphène pour une utilisation plus sûre.
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | N - No resistente al aceite |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Dimensions | Taille unique |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |