Learn More
Chemsplash Masque FFP3 pliable en forme de coquille avec valve
GREENER_CHOICE
Code produit 30058414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’aérosol:
R - Plutôt résistant à l’huile
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’aérosol Conditionnement
30058414 R - Plutôt résistant à l’huile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058414 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 3528
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le masque FPP3 à valve pliable en forme de coque possède une conception ultra-plate, une structure 3D et une grande surface de filtration.
Chemsplash Masque pliable à valve 3528 P3
  • Capacité de filtration élevée
  • Masque respiratoire avec valve d'expiration rouge
  • La soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud.
  • Pince-nez ajustable avec intérieur rembourré pour plus de confort
  • Conception ultra-plate pliable, structure 3D et grande surface de filtration
  • Réussir le test de colmatage facultatif à la dolomite (D)
  • Emballé individuellement pour des raisons d'hygiène
  • Protège contre les particules solides et liquides nocives et toxiques
  • Aucune déficience visuelle et élocution sans problème
  • Sans latex ni graphène
Description : Le Chemsplash Le 3528 est un masque haut de gamme à valve P3 pliable à plat en forme de coque. Il est doté d'un design ultra-plat pliable, d'une structure 3D et d'une large surface de filtration. Le masque est de couleur rouge pour faciliter son utilisation. Le tissu offre une filtration optimale et réussit le test d'encrassement à la dolomite (en option). Une bande nasale rembourrée et ajustable assure un maintien parfait, garantissant confort et sécurité. Le masque protège contre les particules solides et liquides nocives et toxiques tout en préservant une vision et une élocution claires. Il est sans latex ni graphène et emballé individuellement pour des raisons d'hygiène.
Spécification
Type d’aérosol R - Plutôt résistant à l’huile
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui