Learn More
Étalon aromatiques FIA ASTM D 1319 (valeur nominale : 15,18 % vol.), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
- Matériau de référence certifié pour adsorption d’indicateur fluorescent
- Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
- Certifié par la méthode Round-robin
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Numéro UN | UN 1223 |
| Quantité | 250 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Kerosine sweetened
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.