Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs pour boîte en carton pour congélateurs ultra-basse température et cryogéniques, peut accueillir des flacons de 12 mm, grille 10 x 10
Organisez le stockage de tubes dans les boîtes cryogéniques grâce à ces séparateurs pour boîtes en carton.
Marque: Thermo Scientific™ 820081
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
Organisez le stockage des flacons grâce aux séparateurs pour boîtes en carton Thermo Scientific™ pour congélateurs cryogéniques et à ultra-basse température.
- S’utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
- Séparateurs pour boîtes, destinés aux applications de stockage frigorifique, disponibles en grilles 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10
Spécification
81 (grille 9 x 9) |