Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage en carton (en couleur)
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques.
Marque: Thermo Scientific™ 1950883
51.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21942" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.73350kg
Description
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques. Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
- Boîtes en carton robustes et imperméabilisées avec couvercles pour le stockage des échantillons
- Disponible en 2 po (5 cm) de haut
Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
Spécification
Boîte cryogénique en fibre de bois, hydrofuge (2 pouces) | |
Carton dur | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
12/Paquet, 12/Carton | |
5 in | |
5 in | |
2 in | |
0,5 kg |
Bleu | |
Carré | |
Congélateur à ultra-basse température | |
12,7 x 12,7 x 5 cm | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |