Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de 500 ml Fiberlite
Click to view available options
Description:
Joint torique de rechange pour flacon Fiberlite de 500 ml
Système de flacons Fiberlite de 500 ml, PC
polypropylène (PPCO)
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour la centrifugeuse ultrarapide Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Caractéristiques
- PPCO ou PC :
- Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
- Certifications USP classe VI - non cytotoxique
- Les vitesses maximales correspondent aux rotors
- La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Certifications
Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
Spécification
Capacité | 500 ml |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon hermétique |
Distribution par le bouchon | Oui |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Transparent |
Description | polypropylène (PPCO) |
Matériau | COPP |