Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX
Protégez vos échantillons grâce à un système d’étanchéité sophistiqué et profitez d’une sécurité améliorée grâce à la poignée de levage de rotor ΓÇö, un choix de référence pour un environnement de travail sûr.
Marque:  Thermo Scientific™ 096-062185
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 12656897
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Protégez vos échantillons grâce à un système d’étanchéité sophistiqué et profitez d’une sécurité améliorée grâce à la poignée de levage du rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX, un choix de référence pour un environnement de travail sûr.
Rotors Fiberlite
Ces rotors légers fabriqués dans un matériau inoxydable – la fibre de carbone – fournissent des performances maximales en offrant flexibilité d’utilisation, vitesse et robustesse.
  • Productivité accrue : Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce à nos rotors légers en fibre de carbone
  • Durabilité inégalée : Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
  • Investissement sûr : Garantie de 15 ans
  • Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Compatible avec :
Centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC ; Centrifugeuse grande vitesse Sorvall™ RC-6 Plus
Spécification
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F12-6 x 500 LEX
Rotor angulaire fixe
24,515 ×g
152 mm
2305
70 mm
Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC
Confinement biologique certifié par HPA, Porton Down, Royaume-Uni (anciennement CAMR)
Oui
Matériau composite en fibre de carbone
6 x 500 mL
12 000 tr/min
41 mm
160 mm
8,61 kg (19 lb)
20 °
6,612 ×g