Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Fiberlite™ F23-48x1.5
Combinez une force centrifuge élevée et une capacité élevée de microtubes de 1,5 ml grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 096-484075
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Code produit. 15386474
  • 8995.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Combinez une force g élevée et une grande capacité pour microtubes 15 ml avec ce rotor angulaire en fibre de carbone.
Les rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite améliorent l’ergonomie et les performances grâce aux caractéristiques suivantes :La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent des conceptions de rotor impossibles à réaliser en métal La résistance à la corrosion et à l’usure préserve l’intégrité structurelle pour une durabilité inégalée Garantie de 15 ans
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
Spécification
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F23-48 x 1,5
Rotor angulaire fixe
57 368 x g
97 mm
137
11 mm
Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Matériau composite en fibre de carbone
48 x 1,5 mL
23 000 tr/min
64 mm
40 mm
4,54 kg (10,0 lb)
45°