missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Plaques de filtration, grade SEK 770

Plaques de filtration pour la filtration et l’absorption des liquides.

Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-419-125152N

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15982780

  • 46.30€ / 100 pièces

Expédition estimée: 20-07-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriquées en linters de coton et pâte raffinée
  • Convient à la préparation des échantillons analytiques
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification

Spécification

700 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
100 / boîte
125 mm x 152 mm
Feuille
SEK 770
1 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions