Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 130 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 61303
Informations supplémentaires : Poids : 0.18050kg
Code produit. 16823206
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
1 de chaque
8,0 ± 0,2 mm
Non stérile
3
130 mm