Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 270 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 62702
Informations supplémentaires : Poids : 1.83350kg
Code produit. 16833276
  • 986.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2022
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
1 de chaque
18,0 mm ± 0,5 mm
Non stérile
2
270 mm