Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 210 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marque:  ROBU VitraPOR™ 52102
Informations supplémentaires : Poids : 1.01650kg
Code produit. 16833146
  • 479.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-10-2022
Description
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
1 de chaque
19,0 ± 4,0 mm
Non stérile
2
210 mm