Learn More
UVP Excitation du filtre pour BioLite Manuel 502 nm à 547 nm UVP
Marque:  UVP 38-0344-03
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12853069
  • 640.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta