Learn More
Lenz Laborglasintrumente Entonnoirs de filtration
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07195434
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10020431
  • 61.37€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
  • Entonnoirs à filtre
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
75 mL
130 mm
4
Verre borosilicaté 3.3
45 mm