Learn More
Merck Ensembles de filtration à vide adaptables sur tubes Steriflip™
Vous évite d’avoir à transférer les échantillons lors de la filtration par centrifugation. Les unités de filtration à vide adaptables sur tubes Steriflip™ offrent efficacité et praticité en un seul système. Il suffit de fixer un tube à échantillons, de le retourner et de filtrer. Filtre en PES de 0,22 µm, tube à centrifuger de 50 ml gradué.
Marque: Merck SCGP00525
238.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Un système complet performant et pratique- Élimine les transferts d’échantillon
- Fixez l’unité au tube à centrifuger de 50 ml contenant l’échantillon
- Retournez-le et appliquez le vide
- Prélevez le filtrat dans le tube à centrifuger (filtrat) de 50 ml fourni
- Stérilisé aux rayons gamma
- Membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express™ de 40 mm à pores de 0,22μ m
- Offre un débit rapide et une liaison protéique faible
- Comprend un filtre, un tube à centrifuger gradué de 50 ml et un bouchon de tube
Spécification
Transparent | |
Oui | |
PES | |
Stérile | |
Clarification de solutions aqueuses à faible liaison protéinique | |
25/boîte | |
Ensemble de filtration Steriflip GP | |
0,6 ml | |
40 mm |
|
|
MBS / polypropylène | |
0,22 μm | |
7 cm2 | |
25/boîte | |
45°C | |
50 ml | |
13,8 cm |