Learn More
Erlab™ Boîtes de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap H 402 Smart
Cette boîte de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap H402 Smart utilise de l’air filtré à recirculation, ce qui contribue à promouvoir l’air ambiant continu.
Marque: Erlab™ AG011
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Description
- Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- Marquage CE
- Débit d'air (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
- Tension / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique : 20 W
- Col mâle : 62 mm
- Manchon de connexion et pince adaptables : 50 à 100 mm / 2 à 4 po
- Tube de raccordement flexible : 1 m
- Technologie intelligente : communication simple par système de pulsation à DEL : alarme du ventilateur, alarme de performance du filtre en option
- eGuard : Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC
- Liste des produits chimiques approuvés
- Filtration du carbone pour les gaz et les vapeurs : AS : Pour les vapeurs organiques - BE+ : Pour les vapeurs organiques et acides F : Pour les vapeurs de formaldéhyde - K : Pour les vapeurs d'ammoniac - Filtration des particules pour les poudres HEPA H14 : 99,995 % d'efficacité de filtration selon la norme EN1822
- Gaz molecodé en option
- Capteur de détection : Type A, pour les acides / Type F, pour le formaldéhyde / Type S, pour les solvants
- Pièces métalliques Acier anticorrosion revêtu de 100 % polyester
- Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté
Spécification
Caisson de filtration autonome pour armoires de sécurité anti feu | |
326 mm | |
Chemtrap H402 Smart Fire Safety Cabinet | |
542 mm |
520 mm | |
Polyester | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 |