Learn More
Erlab™ Boîtes de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap V 201 Midcap
Cette boîte de filtration pour armoire de sécurité incendie Chemtrap V 201 Midcap utilise de l’air filtré à recirculation, ce qui contribue à promouvoir l’air ambiant continu.
Marque: Erlab™ AG022
Informations supplémentaires : Poids : 28.00000kg
Description
- Normes de sécurité Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France EN 1822 : 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- Marquage CE
- Dimensions (mm) : Ouvert : L 245 x P 1004 x H 632 / Fermé : L 245 x P 554 x H 632
- Tension/Fréquence : 110-230 V / 50-60 Hz
- Débit d'air 35 m3 /h - 21 CFM
- Consommation électrique : 15 W
- Pièces métalliques en acier anticorrosion recouvert de 100% polyester
- Module de filtration en polypropylène injecté
- Filtration charbon pour gaz et vapeurs - AS : Pour vapeurs organiques - BE+ : Pour vapeurs organiques et acides F : Pour vapeurs de formaldéhyde - K : Pour vapeurs d'ammoniac - Filtration de particules pour poudres HEPA H14 : Efficacité de filtration de 99,995 % selon la norme EN1822
- Gaz molecode en option
- Capteur de détection : Type A, pour acides / Type F, pour formaldéhyde / Type S, pour solvants
- Collier mâle : 62 mm
- Manchon et collier de raccordement adaptables : 50 à 100 mm
- Tube de raccordement flexible : 1 m
Spécification
Caisson de filtration autonome pour armoires de sécurité anti feu | |
632 mm | |
Chemtrap V 201 Midcap Fire Safety Cabinet | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 |
554 mm | |
Polyester | |
245 mm |